1-Boc-piperazine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR1731-100G OR1731-250G
APOSOR1731-100GEA 310 SEK
APOSOR1731-100G APOSOR1731-250G
1-Boc-piperazine 98%
1-Boc-piperazine
Formel: C₉H₁₈N₂O₂
Kokpunkt: 98…100 °C
Smältpunkt: 43…48 °C
Flampunkt: 113 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00075265
CAS nummer: 57260-71-6