3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol, Tribromoneopentyl alcohol, Pentaerythritol tribromide, 2,2,2-Tris(bromomethyl)ethanol
OR17253-500G OR17253-1KG
APOSOR17253-500GEA 1200 SEK
APOSOR17253-500G APOSOR17253-1KG
3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanol
3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanol
Formel: C5H9Br3O
MW: 324,8364 g/mol
Kokpunkt: 131 °C/2,5mmHg
Smältpunkt: 66…69 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00021982
CAS nummer: 1522-92-5