3-Aminomethyltetrahydrofuran
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: (Tetrahydrofuran-3-yl)methanamine, 3-(Aminomethyl)oxolane, (tetrahydrofuran-3-yl)methanamine, Oxolan-3-ylmethanamine, 3-(Aminomethyl)tetrahydrofuran
OR17201-1G OR17201-5G
APOSOR17201-1GEA 260 SEK
APOSOR17201-1G APOSOR17201-5G
3-Aminomethyltetrahydrofuran
3-Aminomethyltetrahydrofuran
Formel: C₅H₁₁NO
MW: 101.149 g/mol
Kokpunkt: 65 °C
Densitet: 0.992 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 58.9 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08234925
CAS nummer: 165253-31-6
UN: 2924
ADR: 3+8 III