2-Bromo-5-iodonitrobenzene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-Bromo-4-Iodo-2-nitrobenzene
OR17118-1G OR17118-250MG OR17118-5G
APOSOR17118-1GEA 445 SEK
APOSOR17118-1G APOSOR17118-250MG APOSOR17118-5G
2-Bromo-5-iodonitrobenzene 97%
2-Bromo-5-iodonitrobenzene
Formel: C₆H₃BrINO₂
MW: 327.9000 g/mol
Smältpunkt: 93…95 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12547765
CAS nummer: 713512-18-6