3-Bromo-5-nitropyridin-4-amine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Amino-3-bromo-5-nitropyridine
OR17112-1G OR17112-25G OR17112-5G
APOSOR17112-1GEA 260 SEK
APOSOR17112-1G APOSOR17112-25G APOSOR17112-5G
3-Bromo-5-nitropyridin-4-amine 97%
3-Bromo-5-nitropyridin-4-amine
Formel: C5H4BrN3O2
MW: 218.0100 g/mol
Smältpunkt: 179…181 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01646057
CAS nummer: 89284-05-9