4-Bromo-3,5-dimethylbenzonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR17111-10G OR17111-25G OR17111-5G
APOSOR17111-10GEA 1375 SEK
APOSOR17111-10G APOSOR17111-25G APOSOR17111-5G
4-Bromo-3,5-dimethylbenzonitrile 98%
4-Bromo-3,5-dimethylbenzonitrile
Formel: C₉H₈BrN
MW: 210,0700 g/mol
Smältpunkt: 144…145 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07369910
CAS nummer: 75344-77-3