p-Toluonitrile 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR1709-1KG OR1709-250G OR1709-50G
APOSOR1709-1KGEA 4450 SEK
APOSOR1709-1KG APOSOR1709-250G APOSOR1709-50G
p-Toluonitrile 97%
p-Toluonitrile
Formel: C₈H₇N
Kokpunkt: 217 °C
Smältpunkt: 26…28 °C
Densitet: 0,981 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 85 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001827
CAS nummer: 104-85-8