4-Amino-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine, 6-Amino-7-deazapurine
OR17059-25G OR17059-5G
APOSOR17059-25GEA 2350 SEK
APOSOR17059-25G APOSOR17059-5G
4-Amino-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98%
4-Amino-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formel: C₆H₆N₄
MW: 134,142 g/mol
Smältpunkt: 257…262 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01686848
CAS nummer: 1500-85-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III