2-Amino-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 7-Deazaguanine
OR17058-1G OR17058-250MG OR17058-5G
APOSOR17058-1GEA 1900 SEK
APOSOR17058-1G APOSOR17058-250MG APOSOR17058-5G
2-Amino-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one
2-Amino-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one
Formel: C₆H₆N₄O
MW: 150,14 g/mol
Smältpunkt: 323…324 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09033259
CAS nummer: 7355-55-7