4-Amino-5-iodopyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 5-iodo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
OR17054-1G OR17054-5G
APOSOR17054-1GEA 925 SEK
APOSOR17054-1G APOSOR17054-5G
4-Amino-5-iodopyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95%
4-Amino-5-iodopyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formel: C₆H₅IN₄
MW: 260,04 g/mol
Smältpunkt: 300 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD13619882
CAS nummer: 163622-50-2