4-Amino-5-bromo-2-chloropyridine
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
OR17025-1G
OR17025-500MG
OR17025-2.5G
OR17025-10G
OR17025-25G
APOSOR17025-1GEA
290
SEK
APOSOR17025-1G
APOSOR17025-500MG
APOSOR17025-2.5G
APOSOR17025-10G
APOSOR17025-25G
4-Amino-5-bromo-2-chloropyridine
4-Amino-5-bromo-2-chloropyridine
Formel:
C₅H₄BrClN₂ Smältpunkt: 127…129 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD09037459 CAS nummer: 857730-21-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |