4-Bromo-1-indanone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
OR17021-100G OR17021-25G OR17021-5G
APOSOR17021-100GEA 2350 SEK
APOSOR17021-100G APOSOR17021-25G APOSOR17021-5G
4-Bromo-1-indanone
4-Bromo-1-indanone
Formel: C₉H₇BrO
MW: 211,06 g/mol
Kokpunkt: 125 °C/1,5mmHg
Smältpunkt: 95…99 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01719772
CAS nummer: 15115-60-3