3-Bromo-p-cresol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR17017-1G OR17017-25G OR17017-5G
APOSOR17017-1GEA 260 SEK
APOSOR17017-1G APOSOR17017-25G APOSOR17017-5G
3-Bromo-p-cresol 98%
3-Bromo-p-cresol
Formel: C₇H₇BrO
Smältpunkt: 54…57 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08273793
CAS nummer: 60710-39-6