3,5-Dichloro-4-hydroxybenzonitrile 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR17010-1G
OR17010-5G
APOSOR17010-1GEA
735
SEK
APOSOR17010-1G
APOSOR17010-5G
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzonitrile 97%
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzonitrile
Formel:
C₇H₃Cl₂NO Smältpunkt: 143…146 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002177 CAS nummer: 1891-95-8 |