4,6-Dihydroxynicotinic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Hydroxy-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic acid
OR16997-1G OR16997-5G
APOSOR16997-1GEA 790 SEK
APOSOR16997-1G APOSOR16997-5G
4,6-Dihydroxynicotinic acid
4,6-Dihydroxynicotinic acid
Formel: C₆H₅NO₄
MW: 155,11 g/mol
Smältpunkt: 309…311 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00234168
CAS nummer: 5466-62-6