4-(Cyanomethyl)benzoic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR16985-100MG OR16985-1G OR16985-250MG
APOSOR16985-100MGEA 260 SEK
APOSOR16985-100MG APOSOR16985-1G APOSOR16985-250MG
4-(Cyanomethyl)benzoic acid 97%
4-(Cyanomethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₇NO₂
MW: 161.16 g/mol
Smältpunkt: 196 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00020382
CAS nummer: 50685-26-2