2-Nitro-m-toluidine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Methyl-2-nitroaniline
OR16981-1G OR16981-25G OR16981-5G
APOSOR16981-1GEA 310 SEK
APOSOR16981-1G APOSOR16981-25G APOSOR16981-5G
2-Nitro-m-toluidine 97%
2-Nitro-m-toluidine
Formel: C₇H₈N₂O₂
MW: 152.1500 g/mol
Smältpunkt: 105 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00074851
CAS nummer: 601-87-6