3-Amino-o-cresol
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR16980-25G
OR16980-5G
APOSOR16980-25GEA
4650
SEK
APOSOR16980-25G
APOSOR16980-5G
3-Amino-o-cresol
3-Amino-o-cresol
Formel:
C₇H₉NO Smältpunkt: 129…130 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00007787 CAS nummer: 53222-92-7 |