4-(Methylamino)benzonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR16971-25G OR16971-5G
APOSOR16971-25GEA 1525 SEK
APOSOR16971-25G APOSOR16971-5G
4-(Methylamino)benzonitrile
4-(Methylamino)benzonitrile
Formel: C₈H₈N₂
Smältpunkt: 87…91 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00016381
CAS nummer: 4714-62-9