1-(3-Chloropropyl)-4-methylpiperazine
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR16966-1G
OR16966-5G
APOSOR16966-1GEA
3125
SEK
APOSOR16966-1G
APOSOR16966-5G
1-(3-Chloropropyl)-4-methylpiperazine
1-(3-Chloropropyl)-4-methylpiperazine
Formel:
C₈H₁₇ClN₂ Kokpunkt: 85…87 °C/7mmHg Smältpunkt: –23…–22 °C Densitet: 1,015 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: 101 °C Storage Temperature: Omgivande |
CAS nummer:
104-16-5 EINECS: 203-181-6 |