Ethyl-1H-indazole-3-carboxylate 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR16947-5G
OR16947-1G
APOSOR16947-5GEA
1250
SEK
APOSOR16947-5G
APOSOR16947-1G
Ethyl-1H-indazole-3-carboxylate 95+%
Ethyl-1H-indazole-3-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O₂ Smältpunkt: 132…134 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD01138134 CAS nummer: 4498-68-4 |