5-Bromo-o-cresol
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR16945-25G
OR16945-5G
OR16945-100G
APOSOR16945-25GEA
445
SEK
APOSOR16945-25G
APOSOR16945-5G
APOSOR16945-100G
5-Bromo-o-cresol
5-Bromo-o-cresol
Formel:
C₇H₇BrO Smältpunkt: 75…80 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD08061906 CAS nummer: 36138-76-8 |