6-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR1694-1G OR1694-5G
APOSOR1694-1GEA 755 SEK
APOSOR1694-1G APOSOR1694-5G
6-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde 98%
6-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Smältpunkt: 186…188 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03848058
CAS nummer: 70555-46-3