3-Iodo-4-nitro-1H-indazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR16867-1G OR16867-500MG
APOSOR16867-1GEA 790 SEK
APOSOR16867-1G APOSOR16867-500MG
3-Iodo-4-nitro-1H-indazole
3-Iodo-4-nitro-1H-indazole
Formel: C₇H₄IN₃O₂
Smältpunkt: 210…212 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD07781574
CAS nummer: 885521-22-2