(5-Chloro-2-pyridinyl)methanol
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
5-Chloro-2-(hydroxymethyl)pyridine, (5-Chloropyridin-2-yl)methanol
OR16865-1G
OR16865-250MG
OR16865-5G
APOSOR16865-1GEA
345
SEK
APOSOR16865-1G
APOSOR16865-250MG
APOSOR16865-5G
(5-Chloro-2-pyridinyl)methanol
(5-Chloro-2-pyridinyl)methanol
Formel:
C₆H₆ClNO MW: 143.5709 g/mol Smältpunkt: 45…47 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD10000856 CAS nummer: 209526-98-7 |