5-Chloro-2-formylpyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-Chloropyridine-2-carbaldehyde, 5-Chloropicolinaldehyde, 5-Chloro-2-pyridinecarbaldehyde
OR16864-1G OR16864-5G OR16864-10G
APOSOR16864-1GEA 190 SEK
APOSOR16864-1G APOSOR16864-5G APOSOR16864-10G
5-Chloro-2-formylpyridine
5-Chloro-2-formylpyridine
Formel: C₆H₄ClNO
MW: 141,56 g/mol
Smältpunkt: 66…68 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08277271
CAS nummer: 31181-89-2