6-Bromo-1H-indole-2-carbaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 6-Bromo-1H-indole-2-carboxaldehyde
OR16855-1G OR16855-500MG
APOSOR16855-1GEA 5325 SEK
APOSOR16855-1G APOSOR16855-500MG
6-Bromo-1H-indole-2-carbaldehyde
6-Bromo-1H-indole-2-carbaldehyde
Formel: C₉H₆BrNO
MW: 224,06 g/mol
Smältpunkt: 181…183 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD06738308
CAS nummer: 105191-12-6