3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR16676-1G OR16676-25G OR16676-5G
APOSOR16676-1GEA 175 SEK
APOSOR16676-1G APOSOR16676-25G APOSOR16676-5G
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide 98%
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide
Formel: C₄H₆N₄O
MW: 126,12 g/mol
Kokpunkt: 454 °C
Smältpunkt: 187…189 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00082808
CAS nummer: 5334-31-6