4-Bromoindole-3-carboxyaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR1662-1G OR1662-5G OR1662-25G
APOSOR1662-1GEA 720 SEK
APOSOR1662-1G APOSOR1662-5G APOSOR1662-25G
4-Bromoindole-3-carboxyaldehyde 98%
4-Bromoindole-3-carboxyaldehyde
Formel: C₉H₆BrNO
MW: 224,06 g/mol
Smältpunkt: 179 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD05864695
CAS nummer: 98600-34-1