5-Cyanoindole-3-carboxyaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Formyl-1H-indole-5-carbonitrile
OR1658-1G OR1658-5G OR1658-10G
APOSOR1658-1GEA 175 SEK
APOSOR1658-1G APOSOR1658-5G APOSOR1658-10G
5-Cyanoindole-3-carboxyaldehyde 97%
5-Cyanoindole-3-carboxyaldehyde
Formel: C10H6N2O
MW: 170,1674 g/mol
Smältpunkt: 248…253 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01719101
CAS nummer: 17380-18-6