Tetrahydrofuran-3-carbonyl chloride
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
OR16566-1G
OR16566-250MG
OR16566-100MG
APOSOR16566-1GEA
3550
SEK
APOSOR16566-1G
APOSOR16566-250MG
APOSOR16566-100MG
Tetrahydrofuran-3-carbonyl chloride
Tetrahydrofuran-3-carbonyl chloride
Formel:
C₅H₇ClO₂ MW: 134.56 g/mol Kokpunkt: 75…76 °C/15mmHg Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD06656696 CAS nummer: 69595-02-4 UN: 3265 ADR: 8 II |