Benzofuran-3-carboxylic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR16562-1G OR16562-250MG
APOSOR16562-1GEA 2275 SEK
APOSOR16562-1G APOSOR16562-250MG
Benzofuran-3-carboxylic acid 97%
Benzofuran-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₆O₃
MW: 162,1400 g/mol
Smältpunkt: 163…164 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01006722
CAS nummer: 26537-68-8