6-Bromo-2(3H)-benzoxazolone 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
6-Bromo-2-benzoxazolinone, 6-Bromo-2-benzoxazolone, 6-Bromo-2-hydroxybenzoxazole, 6-Bromobenzo[d]oxazol-2(3H)-one
OR16545-10G
OR16545-5G
APOSOR16545-10GEA
1100
SEK
APOSOR16545-10G
APOSOR16545-5G
6-Bromo-2(3H)-benzoxazolone 98%
6-Bromo-2(3H)-benzoxazolone
Formel:
C₇H₄BrNO₂ MW: 214,018 g/mol Smältpunkt: 192…196 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00694727 CAS nummer: 19932-85-5 |