1-Tritylimidazole-2-carbaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-Trityl-1H-imidazole-2-carbaldehyde
OR1652-1G OR1652-5G OR1652-250MG
APOSOR1652-1GEA 1975 SEK
APOSOR1652-1G APOSOR1652-5G APOSOR1652-250MG
1-Tritylimidazole-2-carbaldehyde
1-Tritylimidazole-2-carbaldehyde
Formel: C₂₃H₁₈N₂O
MW: 338,400 g/mol
Smältpunkt: 189…193 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03453110
CAS nummer: 67478-50-6