2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR1649-1G OR1649-5G
APOSOR1649-1GEA 1200 SEK
APOSOR1649-1G APOSOR1649-5G
2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde 95%
2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde
Formel: C₁₀H₈N₂O
Smältpunkt: 58 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03086186
CAS nummer: 138479-47-7