2-Bromo-5-methoxybenzonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR16481-1G OR16481-5G OR16481-10G
APOSOR16481-1GEA 1125 SEK
APOSOR16481-1G APOSOR16481-5G APOSOR16481-10G
2-Bromo-5-methoxybenzonitrile
2-Bromo-5-methoxybenzonitrile
Formel: C₈H₆BrNO
MW: 212,05 g/mol
Smältpunkt: 99…102 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01861260
CAS nummer: 138642-47-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III