N-Methyl-2-phenylacetamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR16469-1G OR16469-5G
APOSOR16469-1GEA 855 SEK
APOSOR16469-1G APOSOR16469-5G
N-Methyl-2-phenylacetamide
N-Methyl-2-phenylacetamide
Formel: C₉H₁₁NO
Kokpunkt: 330,3 °C
Smältpunkt: 53…58 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00051354
CAS nummer: 6830-82-6