5-Amino-1-(tert-butyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR16462-1G OR16462-500MG
APOSOR16462-1GEA 1900 SEK
APOSOR16462-1G APOSOR16462-500MG
5-Amino-1-(tert-butyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile
5-Amino-1-(tert-butyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile
Formel: C₉H₁₃N₃
Smältpunkt: 115…117 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11846194
CAS nummer: 269726-49-0