4-Amino-1H-pyrazole
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR16453-10G
OR16453-1G
OR16453-5G
APOSOR16453-10GEA
1575
SEK
APOSOR16453-10G
APOSOR16453-1G
APOSOR16453-5G
4-Amino-1H-pyrazole
4-Amino-1H-pyrazole
Formel:
C₃H₅N₃ Smältpunkt: 72…82 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD01693729 CAS nummer: 28466-26-4 |