(±)-Tetrahydrofuran-3-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR16452-1G OR16452-5G OR16452-25G
APOSOR16452-1GEA 260 SEK
APOSOR16452-1G APOSOR16452-5G APOSOR16452-25G
(±)-Tetrahydrofuran-3-carboxylic acid
(±)-Tetrahydrofuran-3-carboxylic acid
Formel: C₅H₈O₃
Kokpunkt: 140…141 °C/15mmHg
Densitet: 1,214 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 113 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00075173
CAS nummer: 89364-31-8