2-Methylthiophene-3-carboxylic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR16451-1G OR16451-5G
APOSOR16451-1GEA 260 SEK
APOSOR16451-1G APOSOR16451-5G
2-Methylthiophene-3-carboxylic acid 98%
2-Methylthiophene-3-carboxylic acid
Formel: C₆H₆O₂S
Smältpunkt: 115…117 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01859891
CAS nummer: 1918-78-1