2-Piperidinonicotinic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR16443-1G OR16443-250MG OR16443-500MG
APOSOR16443-1GEA 1100 SEK
APOSOR16443-1G APOSOR16443-250MG APOSOR16443-500MG
2-Piperidinonicotinic acid
2-Piperidinonicotinic acid
Formel: C₁₁H₁₄N₂O₂
Smältpunkt: 102…104 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02181988
CAS nummer: 78253-61-9