4-Bromo-1H-benzoimidazole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR16442-1G OR16442-5G OR16442-25G
APOSOR16442-1GEA 585 SEK
APOSOR16442-1G APOSOR16442-5G APOSOR16442-25G
4-Bromo-1H-benzoimidazole 98%
4-Bromo-1H-benzoimidazole
Formel: C₇H₅BrN₂
Smältpunkt: 166…168 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09754164
CAS nummer: 83741-35-9