5-Methoxynicotinic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR16421-1G OR16421-250MG
APOSOR16421-1GEA 345 SEK
APOSOR16421-1G APOSOR16421-250MG
5-Methoxynicotinic acid
5-Methoxynicotinic acid
Formel: C7H7NO3
Smältpunkt: 127…131 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01603648
CAS nummer: 20826-03-3