Bensensulfonsyra 94%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR16405-2.5KG OR16405-500G
APOSOR16405-2.5KGEA 2600 SEK
APOSOR16405-2.5KG APOSOR16405-500G
Bensensulfonsyra 94%
Bensensulfonsyra
Formel: C₆H₆O₃S
MW: 158,18 g/mol
Smältpunkt: 43…44 °C
Densitet: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >113 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011689
CAS nummer: 98-11-3
EINECS: 202-638-7
UN: 2585
ADR: 8,III