Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR16403-100G OR16403-25G
APOSOR16403-100GEA 685 SEK
APOSOR16403-100G APOSOR16403-25G
Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate
Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate
Formel: C₇H₁₃NO₂
Kokpunkt: 118…121 °C/10mmHg
Smältpunkt: 17…18 °C
Densitet: 1 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >100 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00144269
CAS nummer: 924-99-2