2-Chloro-4-hydroxybenzonitrile 98+%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR16169-1G
OR16169-25G
OR16169-5G
APOSOR16169-1GEA
260
SEK
APOSOR16169-1G
APOSOR16169-25G
APOSOR16169-5G
2-Chloro-4-hydroxybenzonitrile 98+%
2-Chloro-4-hydroxybenzonitrile
Formel:
C₇H₄ClNO Smältpunkt: 160 °C (dec.) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00052185 CAS nummer: 3336-16-1 |