2-Hydroxy-6-methylbenzoic acid 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR16150-1G OR16150-5G OR16150-10G
APOSOR16150-1GEA 260 SEK
APOSOR16150-1G APOSOR16150-5G APOSOR16150-10G
2-Hydroxy-6-methylbenzoic acid 95%
2-Hydroxy-6-methylbenzoic acid
Formel: C₈H₈O₃
Smältpunkt: 170…171 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01194284
CAS nummer: 567-61-3