1-(Furan-3-yl)ethanone 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR16082-1G OR16082-500MG
APOSOR16082-1GEA 6325 SEK
APOSOR16082-1G APOSOR16082-500MG
1-(Furan-3-yl)ethanone 97%
1-(Furan-3-yl)ethanone
Formel: C₆H₆O₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01568491
CAS nummer: 14313-09-8