5-Bromo-2-chlorotoluene
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR1599-25G
OR1599-100G
OR1599-5G
APOSOR1599-25GEA
295
SEK
APOSOR1599-25G
APOSOR1599-100G
APOSOR1599-5G
5-Bromo-2-chlorotoluene
5-Bromo-2-chlorotoluene
Formel:
C₇H₆BrCl Kokpunkt: 90…93 °C/10mmHg Densitet: 1,549 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: 96 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00018503 CAS nummer: 54932-72-8 |